1-Chloro-4-methylpentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR22928-1G OR22928-250MG OR22928-500MG OR22928-2.5G
APOSOR22928-1GEA 330 EUR
APOSOR22928-1G APOSOR22928-250MG APOSOR22928-500MG APOSOR22928-2.5G
1-Chloro-4-methylpentane
1-Chloro-4-methylpentane
Formule: C₆H₁₃Cl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045304
CAS nummer: 62016-94-8