(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR22930-100G OR22930-1KG OR22930-500G
APOSOR22930-100GEA 113 EUR
APOSOR22930-100G APOSOR22930-1KG APOSOR22930-500G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formule: C₆H₇NO
MW: 109.1259 g/mol
Kookpunt: 102…106 °C/0.25mmHg
Smeltpunt: 54…58 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00213364
CAS nummer: 49805-30-3
EINECS: 421-830-0