tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22958-1G OR22958-5G OR22958-10G
APOSOR22958-1GEA 22 EUR
APOSOR22958-1G APOSOR22958-5G APOSOR22958-10G
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Smeltpunt: 151…152 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02677742
CAS nummer: 56267-50-6