tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22965-1G OR22965-5G OR22965-10G
APOSOR22965-1GEA 33.7 EUR
APOSOR22965-1G APOSOR22965-5G APOSOR22965-10G
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01928808
CAS nummer: 19228-91-2