4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR22977-100G OR22977-25G OR22977-5G
APOSOR22977-100GEA 116 EUR
APOSOR22977-100G APOSOR22977-25G APOSOR22977-5G
4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
4-Bromo-o-phenylenediamine
Formule: C₆H₇BrN₂
Smeltpunt: 65…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02660622
CAS nummer: 1575-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III