[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22984-1G OR22984-250MG
APOSOR22984-1GEA 132 EUR
APOSOR22984-1G APOSOR22984-250MG
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677724
CAS nummer: 18718-79-1