4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22990-25G OR22990-5G OR22990-100G
APOSOR22990-25GEA 32.2 EUR
APOSOR22990-25G APOSOR22990-5G APOSOR22990-100G
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formule: C₅H₆BrNO
Kookpunt: 69…70 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068187
CAS nummer: 10558-25-5