2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR22992-1G OR22992-10G OR22992-500MG
APOSOR22992-1GEA 103 EUR
APOSOR22992-1G APOSOR22992-10G APOSOR22992-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formule: C₈H₇ClO₃S
Smeltpunt: 74…85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02677703
CAS nummer: 115010-11-2
UN: 3261
ADR: 8,III