4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23-1G OR23-5G
APOSOR23-1GEA 73 EUR
APOSOR23-1G APOSOR23-5G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569438
CAS nummer: 474706-35-9