3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
OR2300-5G OR2300-25G
APOSOR2300-5GEA 87.6 EUR
APOSOR2300-5G APOSOR2300-25G
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formule: C₉H₁₃NO
Kookpunt: 282…283 °C
Dichtheid: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017342
CAS nummer: 23501-93-1
EINECS: 245-700-9