4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
OR23001-100G OR23001-25G OR23001-5G
APOSOR23001-100GEA 61.4 EUR
APOSOR23001-100G APOSOR23001-25G APOSOR23001-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005242
CAS nummer: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2