2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic acid
OR23003-25G OR23003-100G
APOSOR23003-25GEA 67.2 EUR
APOSOR23003-25G APOSOR23003-100G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
Smeltpunt: 133…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463509
CAS nummer: 4442-54-0