2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23005-1G OR23005-25G OR23005-5G
APOSOR23005-1GEA 0 EUR
APOSOR23005-1G APOSOR23005-25G APOSOR23005-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₇ClO₄S
Smeltpunt: 65…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677681
CAS nummer: 63758-12-3
UN: 3261
ADR: 8,II