6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
OR23006-1G OR23006-250MG OR23006-5G
APOSOR23006-1GEA 110 EUR
APOSOR23006-1G APOSOR23006-250MG APOSOR23006-5G
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Smeltpunt: 114…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00099402
CAS nummer: 4629-54-3
UN: 1759
ADR: 8,III