6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23007-1G OR23007-5G
APOSOR23007-1GEA 162 EUR
APOSOR23007-1G APOSOR23007-5G
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02677705
CAS nummer: 100275-94-3