6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23008-1G OR23008-250MG
APOSOR23008-1GEA 184 EUR
APOSOR23008-1G APOSOR23008-250MG
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formule: C₉H₇NO₂S
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00175465
CAS nummer: 141492-50-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III