1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
OR23011-1G OR23011-5G
APOSOR23011-1GEA 22 EUR
APOSOR23011-1G APOSOR23011-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01009696
CAS nummer: 164014-95-3