3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23012-1G OR23012-5G
APOSOR23012-1GEA 101 EUR
APOSOR23012-1G APOSOR23012-5G
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 105…110 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677684
CAS nummer: 17413-10-4
EINECS: 241-440-5
UN: 2735
ADR: 8,III