2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid, 1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
OR23013-1G OR23013-10G OR23013-25G
APOSOR23013-1GEA 22 EUR
APOSOR23013-1G APOSOR23013-10G APOSOR23013-25G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00239415
CAS nummer: 4442-53-9
EINECS: 224-670-0