1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
OR2302-1G OR2302-5G
APOSOR2302-1GEA 32.2 EUR
APOSOR2302-1G APOSOR2302-5G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₁BO₂
Kookpunt: 125 °C/0,23mmHg
Dichtheid: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663845
CAS nummer: 141091-37-4