2-Furoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23022-250G OR23022-50G
APOSOR23022-250GEA 203 EUR
APOSOR23022-250G APOSOR23022-50G
2-Furoyl chloride
2-Furoyl chloride
Formule: C₅H₃ClO₂
Kookpunt: 173…174 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003228
CAS nummer: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN: 3265
ADR: 8,II