2-Furaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Furfurol, Furfural
OR23023-1KG OR23023-250G
APOSOR23023-1KGEA 93.5 EUR
APOSOR23023-1KG APOSOR23023-250G
2-Furaldehyde
2-Furaldehyde
Formule: C₅H₄O₂
Kookpunt: 159…162 °C
Smeltpunt: –38 °C
Dichtheid: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003229
CAS nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II