Furfurylalcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Furfurol
OR23024-1KG OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA 180 EUR
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Furfurylalcohol
Furfurylalcohol
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Kookpunt: 170 °C
Smeltpunt: –29 °C
Dichtheid: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003252
CAS nummer: 98-00-0
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04326