3-Furaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23028-1G OR23028-10G
APOSOR23028-1GEA 29.2 EUR
APOSOR23028-1G APOSOR23028-10G
3-Furaldehyde 98%
3-Furaldehyde
Formule: C₅H₄O₂
Kookpunt: 145 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00010424
CAS nummer: 498-60-2
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II