5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2303-1G OR2303-250MG OR2303-5G
APOSOR2303-1GEA 68.7 EUR
APOSOR2303-1G APOSOR2303-250MG APOSOR2303-5G
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formule: C₈H₉NO
Smeltpunt: 78…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03617969
CAS nummer: 42933-43-7