5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23033-1G OR23033-250MG OR23033-5G
APOSOR23033-1GEA 134 EUR
APOSOR23033-1G APOSOR23033-250MG APOSOR23033-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114999
CAS nummer: 132706-12-8