1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
OR23038-1G OR23038-5G
APOSOR23038-1GEA 24.9 EUR
APOSOR23038-1G APOSOR23038-5G
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Smeltpunt: 131…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003088
CAS nummer: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8