3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
OR23046-1G OR23046-5G OR23046-25G
APOSOR23046-1GEA 22 EUR
APOSOR23046-1G APOSOR23046-5G APOSOR23046-25G
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Formule: C₁₄H₁₀BrNO₂S
Smeltpunt: 122…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681986
CAS nummer: 99655-68-2