4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-2-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR2305-25G OR2305-5G
APOSOR2305-25GEA 55.5 EUR
APOSOR2305-25G APOSOR2305-5G
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrCl₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094630
CAS nummer: 351003-52-6
UN: 3261
ADR: 8,II