Picolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
OR23054-5G OR23054-500G OR23054-1KG
APOSOR23054-5GEA 22 EUR
APOSOR23054-5G APOSOR23054-500G APOSOR23054-1KG
Picolinic acid
Picolinic acid
Formule: C₆H₅NO₂
Smeltpunt: 139…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006293
CAS nummer: 98-98-6
EINECS: 202-719-7