2-Bromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23057-100G OR23057-1KG OR23057-50G
APOSOR23057-100GEA 36.6 EUR
APOSOR23057-100G APOSOR23057-1KG APOSOR23057-50G
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
Kookpunt: 192…194 °C
Dichtheid: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006219
CAS nummer: 109-04-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II