3-Bromopyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23062-100G OR23062-25G OR23062-500G
APOSOR23062-100GEA 29.2 EUR
APOSOR23062-100G APOSOR23062-25G APOSOR23062-500G
3-Bromopyridine 99%
3-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Kookpunt: 172…174 °C
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1.64 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006373
CAS nummer: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II