Isonicotinic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
OR23064-500G OR23064-25G OR23064-1KG
APOSOR23064-500GEA 90.6 EUR
APOSOR23064-500G APOSOR23064-25G APOSOR23064-1KG
Isonicotinic acid 99%
Isonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Kookpunt: 260 °C/15mmHg
Smeltpunt: 310…315 °C (sublimatie)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006429
CAS nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206