Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23065-5G OR23065-25G
APOSOR23065-5GEA 22 EUR
APOSOR23065-5G APOSOR23065-25G
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₄ClNO
Smeltpunt: 153…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012830
CAS nummer: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
UN: 3261
ADR: 8,II