2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23066-25G OR23066-5G
APOSOR23066-25GEA 146 EUR
APOSOR23066-25G APOSOR23066-5G
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Formule: C₇H₇Br₂NO
Smeltpunt: 194…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681893
CAS nummer: 5349-17-7