Quinaldic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23072-5G OR23072-25G OR23072-100G
APOSOR23072-5GEA 22 EUR
APOSOR23072-5G APOSOR23072-25G APOSOR23072-100G
Quinaldic acid
Quinaldic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
Smeltpunt: 156…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006752
CAS nummer: 93-10-7
EINECS: 202-218-3