6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23075-10G OR23075-1G OR23075-25G
APOSOR23075-10GEA 51.2 EUR
APOSOR23075-10G APOSOR23075-1G APOSOR23075-25G
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Kookpunt: 345
Smeltpunt: 293…296 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047613
CAS nummer: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4