6-Bromoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23076-10G OR23076-250G OR23076-50G
APOSOR23076-10GEA 22 EUR
APOSOR23076-10G APOSOR23076-250G APOSOR23076-50G
6-Bromoquinoline
6-Bromoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Smeltpunt: 24 °C
Dichtheid: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024023
CAS nummer: 5332-25-2