4-Quinolinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23077-25G OR23077-5G OR23077-1G
APOSOR23077-25GEA 185 EUR
APOSOR23077-25G APOSOR23077-5G APOSOR23077-1G
4-Quinolinecarbaldehyde
4-Quinolinecarbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Smeltpunt: 45…52 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006781
CAS nummer: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0