Benzothiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 86.2 EUR
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06796380
CAS nummer: 68867-17-4