Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 110 EUR
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Formule: C₈H₄ClNOS
Smeltpunt: 124…130 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03659697
CAS nummer: 67748-61-2
UN: 3261
ADR: 8,II