2-(Bromomethyl)benzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23090-1G OR23090-5G OR23090-50MG
APOSOR23090-1GEA 65.8 EUR
APOSOR23090-1G APOSOR23090-5G APOSOR23090-50MG
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Formule: C₈H₆BrNS
Smeltpunt: 47…49 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00461195
CAS nummer: 106086-78-6
UN: 3261
ADR: 8,III