Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23094-1G OR23094-250MG OR23094-5G
APOSOR23094-1GEA 30.8 EUR
APOSOR23094-1G APOSOR23094-250MG APOSOR23094-5G
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Benzofuran-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClO₂
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01659782
CAS nummer: 41717-28-6
UN: 3261
ADR: 8,III