Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23097-5G OR23097-25G OR23097-100G
APOSOR23097-5GEA 58.4 EUR
APOSOR23097-5G APOSOR23097-25G APOSOR23097-100G
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
Smeltpunt: 196…198 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236019
CAS nummer: 98437-24-2