Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23098-1G OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA 33.7 EUR
APOSOR23098-1G APOSOR23098-250MG
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Benzofuran-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₃
Smeltpunt: 189…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01006742
CAS nummer: 90721-27-0