2-Bromopyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR23100-100G
OR23100-25G
OR23100-5G
APOSOR23100-100GEA
151
EUR
APOSOR23100-100G
APOSOR23100-25G
APOSOR23100-5G
2-Bromopyrimidine
2-Bromopyrimidine
Formule:
C₄H₃BrN₂ Kookpunt: 62…64 °C/1,5mmHg Smeltpunt: 53…57 °C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00014601 CAS nummer: 4595-60-2 EINECS: 224-993-7 |