Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23105-1G OR23105-5G
APOSOR23105-1GEA 110 EUR
APOSOR23105-1G APOSOR23105-5G
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681989
CAS nummer: 159275-17-9
UN: 3261
ADR: 8,III