2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: [1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
OR23108-100G OR23108-25G OR23108-5G
APOSOR23108-100GEA 29.2 EUR
APOSOR23108-100G APOSOR23108-25G APOSOR23108-5G
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₃N₃S
MW: 101.13 g/mol
Smeltpunt: 188…194 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003107
CAS nummer: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III