2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR23109-1G OR23109-10G
APOSOR23109-1GEA 132 EUR
APOSOR23109-1G APOSOR23109-10G
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203874
CAS nummer: 57338-76-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable