1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23116-1G OR23116-25G OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA 22 EUR
APOSOR23116-1G APOSOR23116-25G APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: 176…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00721565
CAS nummer: 2849-93-6